n-Tétradécane ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 629-59-4
Molecular Formula: C14H30
Formula Weight: 198.39
Flash Point: 99°(211°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.763
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: 6°
Boiling Point: 252-254°
MDL No.: MFCD00008986
Formule:
H₃C(CH₂)₁₂CH₃ Point d'ébullition: 252…254 °C Point de fusion: 6 °C Densité: 0,763 Point éclair: 99 °C (211 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008986 Numéro CAS: 629-59-4 EINECS: 211-096-0 |