Imprimer
n-Pentane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
26206.291EA 112 EUR
26206.291 26206.325 26206.360 26206.460
n-Pentane ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Indice Merck: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Boiling point 35 - 37 °C
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Evaporation residue Max. 50 ppm