n-Pentane 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentane
Formule:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Poids moléculaire: 72.15 g/mol Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa) Point de fusion: –130 °C Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009498 Numéro CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II REACH: 01-2119459286-30 Indice Merck: 13,07193 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Assay (C5 isomers) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.004 meq/g |
Boiling point | 35 - 37 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.625 - 0.632 |
Aromatics (as C6H6) | Max. 50 ppm |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |