Imprimer
n-Pentadécane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 273 EUR
76509-25ML 76509-5ML
n-Pentadécane, Supelco®
n-Pentadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008990
Numéro CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM