Imprimer
n-Pentadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20953.0050 8.20953.1000 8.20953.0010
8.20953.0050EA 60.5 EUR
8.20953.0050 8.20953.1000 8.20953.0010
n-Pentadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Pentadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008990
Numéro CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 10 °C
Molar Mass 212.41 g/mol
Boiling Point 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 132 °C
Explosion Limit 0.45 - 6.5 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)