Imprimer
n-Octane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
74820-50ML 74820-5ML
74820-50MLEA 789 EUR
74820-50ML 74820-5ML
n-Octane, Supelco®
n-Octane
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009556
Numéro CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27fa9aed49c8a0f43f712529329f88e138428f78&vid=6291f1db7a17edf114996a1240d38af58843bd1c&prid=web&clid=SAPDAM