Imprimer
DL-α-Tocophérol
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-α-Tocophérolall-rac-α-Tocophérol3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol
EHERCA17924300EA 98.9 EUR
EHERCA17924300
DL-α-Tocophérol
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Poids moléculaire: 430,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0