Imprimer
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro(p-tolyl)borate, Potassium p-tolyltrifluoroborate, (4-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
L17604.03 L17604.06
L17604.03EA 58.6 EUR
L17604.03 L17604.06
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98%
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 216434-82-1 Molecular Formula: C7H7BF3K Formula Weight: 198.04 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8290098
Formule: C₇H₇BF₃K
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318171
Numéro CAS: 216434-82-1