Potassium phenyltrifluoroborate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Potassium trifluoro(phenyl)borate, Phenyltrifluoroboric acid potassium salt
Purity: 98%
CAS No.: 153766-81-5
Molecular Formula: C6H5BF3K
Formula Weight: 184.00
Melting Point: 296-301°
Beilstein Reference: 7782070
Formule:
C₆H₅BF₃K Poids moléculaire: 184.01 g/mol Point de fusion: 296…301 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318172 Numéro CAS: 153766-81-5 |