3-(Triméthylsilyl)propiolate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 16205-84-8
Molecular Formula: C8H14O2Si
Formula Weight: 170.28
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.441
Boiling Point: 92-96°/28mm
Beilstein Reference: 1767850
MDL No.: MFCD00074886
Formule:
C₈H₁₄O₂Si Point d'ébullition: 92…96 °C (28 mmHg) Densité: 0,897 Point éclair: 71 °C (160 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074886 Numéro CAS: 16205-84-8 |