Acide 3-(triméthylsilyl)propiolique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 5683-31-8
Molecular Formula: C6H10O2Si
Formula Weight: 142.23
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-49°
Boiling Point: 105-110°/10mm
Beilstein Reference: 1755674
MDL No.: MFCD00190216
Formule:
C₆H₁₀O₂Si Point d'ébullition: 105…110 °C (10 mmHg) Point de fusion: 47…49 °C Point éclair: 96 °C (205 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190216 Numéro CAS: 5683-31-8 |