Propiolate de tert-butyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Propynoic acid tert-butyl ester, Propiolic acid tert-butyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 13831-03-3
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4180
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 52-53°/27mm
Beilstein Reference: 1747175
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00060100
Formule:
C₇H₁₀O₂ Point d'ébullition: 52…53 °C (27 mmHg) Point de fusion: 18…20 °C Densité: 0,919 Point éclair: 28 °C (82 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060100 Numéro CAS: 13831-03-3 UN: 3272 ADR: 3,III |