Imprimer
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
H27384.06 H27384.03
H27384.06EA 235 EUR
H27384.06 H27384.03
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Purity: 95% CAS No.: 192863-36-8 Molecular Formula: C7H7BF3KO Formula Weight: 214.04 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04112717
Formule: C₇H₇BF₃KO
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112717
Numéro CAS: 192863-36-8