ω-Bromo-2-hydroxyacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 2491-36-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 45-47°
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD01727570
Formule:
C₈H₇BrO₂ Point de fusion: 45…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01727570 Numéro CAS: 2491-36-3 UN: 3263 ADR: 8,II |