Imprimer
4'-Bromo-3'-nitroacétophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromo-3-nitrophényl)éthane-1-one
B24469.06 B24469.14
B24469.06EA 78.3 EUR
B24469.06 B24469.14
4'-Bromo-3'-nitroacétophénone ≥99%
4'-Bromo-3'-nitroacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 18640-58-9 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050098
Formule: C₈H₆BrNO₃
Poids moléculaire: 244.04 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016985
Numéro CAS: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6