1H,1H,2H,2H-Tridécafluorooctane-1-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane-1-ol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctane-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 647-42-7
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2OH
Formula Weight: 364.11
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.3140
Boiling Point: 90°/20mm
Beilstein Reference: 1992757
MDL No.: MFCD00042143
Formule:
C₈H₅F₁₃O Point d'ébullition: 90 °C (20 mmHg) Densité: 1,68 Point éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042143 Numéro CAS: 647-42-7 EINECS: 211-477-1 |