1,4-Hexadiène mélange cis- et trans ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexa-1,4-diène
Purity: 99%
CAS No.: 592-45-0
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -26°(-15°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 64-66°
Beilstein Reference: 1731889
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00009298
Formule:
C₆H₁₀ Point d'ébullition: 64…66 °C Densité: 0,710 Point éclair: –26 °C (–15 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009298 Numéro CAS: 592-45-0 EINECS: 209-756-8 UN: 2458 ADR: 3,II |