Imprimer
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
A18369.06 A18369.14 A18369.22
A18369.06EA 74.8 EUR
A18369.06 A18369.14 A18369.22
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol tech. 90%, grade Technique
1-Méthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
Purity: 90% CAS No.: 431-46-9 Molecular Formula: C3H5F3O2 Formula Weight: 130.07 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.3330 Boiling Point: 96° Beilstein Reference: 1737758 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00013572
Formule: C₃H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 96 °C
Densité: 1,360
Point éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013572
Numéro CAS: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
UN: 3271
ADR: 3,III