Imprimer
(Prop-2-ynyloxy)benzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18272.03 A18272.06 A18272.14
A18272.03EA 48.2 EUR
A18272.03 A18272.06 A18272.14
(Prop-2-ynyloxy)benzène ≥98%
(Prop-2-ynyloxy)benzène
Purity: 98+% CAS No.: 13610-02-1 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5330 Odour: Pungent Boiling Point: 89-90°/14mm MDL No.: MFCD00048107
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 89…90 °C (14 mmHg)
Densité: 1,030
Point éclair: 76 °C (169 °F)
Numéro MDL: MFCD00048107
Numéro CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5