Imprimer
4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4,4-Trifluoro-1-phénylbutane-1,3-dione
A17110.14 A17110.22
A17110.14EA 84.5 EUR
A17110.14 A17110.22
4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione ≥98%
4,4,4-Trifluoro-1-phényl-1,3-butanedione
Purity: 98+% CAS No.: 326-06-7 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1875083 MDL No.: MFCD00000425
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 224 °C
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1,113
Point éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000425
Numéro CAS: 326-06-7
EINECS: 206-307-8