Imprimer
DL-α-Tocophérol ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-α-Tocophérolall-rac-α-Tocophérol3,4-Dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-ol
A17039.0BEA 652 EUR
A17039.0B A17039.18 A17039.30
DL-α-Tocophérol ≥97%
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Poids moléculaire: 430,71 g/mol
Point d'ébullition: 200…220 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 2…4 °C
Densité: 0,950
Point éclair: 240 °C (464 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Indice Merck: 14,10021