Imprimer
3-Phényl-1-propyne 97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
376800010 376800050 376800250
ACRO376800010EA 99.9 EUR
ACRO376800010 ACRO376800050 ACRO376800250
3-Phényl-1-propyne 97% stabilisé
3-Phényl-1-propyne
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 75 °C (20 mmHg)
Densité: 0,934 g/cm³
Point éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134431
Numéro CAS: 10147-11-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 to 400 ppm BHT