Imprimer
trans,trans-2,4-Hexadiène-1-ol 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans,trans-Hexa-2,4-diène-1-ol
325570100 325570500 325572500
ACRO325570100EA 69.2 EUR
ACRO325570100 ACRO325570500 ACRO325572500
trans,trans-2,4-Hexadiène-1-ol 99% stabilisé
trans,trans-2,4-Hexadiène-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 30.5…31.5 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002925
Numéro CAS: 17102-64-6
EINECS: 241-173-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % alpha-tocopherol