Imprimer
1-(Triméthylsilyl)prop-1-yne 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 51.9 EUR
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Triméthylsilyl)prop-1-yne 98%
1-(Triméthylsilyl)prop-1-yne
Formule: C₆H₁₂Si
Point d'ébullition: 99…100 °C (760 mmHg)
Densité: 0,75 g/cm³
Point éclair: –3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009271
Numéro CAS: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %