Imprimer
3-Aminopropyne chlorhydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
131470010 131470100
ACRO131470010EA 59.4 EUR
ACRO131470010 ACRO131470100
3-Aminopropyne chlorhydrate 95%
3-Aminopropyne chlorhydrate
Formule: C₃H₆ClN
Point de fusion: 175…182 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012907
Numéro CAS: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %