Imprimer
Extracteurs de fibres naturelles
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SA30520201 SA30520200 SA30530200 SA30530201
VELPSA30520201EA 7020 EUR
VELPSA30520201 VELPSA30520200 VELPSA30530200 VELPSA30530201
Extracteurs de fibres naturelles
Extracteurs Extracteurs de fibres
La détermination des fibres est utile pour les aspects nutritionnels, économiques et législatifs de l'industrie agro-alimentaire, où la teneur en fibres est souvent nécessaire pour l'étiquetage des aliments conditionnés. Les unités FIWE offrent une procédure semi-automatique afin de répondre aux exigences des méthodologies de ADF, NDF, Weende et Van Soest.
  • Analyse rapide, fiabilité des résultats et reproductibilité élevée
  • Permet d'effectuer des extractions uniques ou séquentielles, notamment, ébullition, rinçage et filtration
  • Prélèvement d'échantillons avec pompe à air
  • Décharge du réactif avec pompe pour contrôle microbiologique
Informations de livraison: unités FIWE fournies avec protection contre la chaleur, plaque chauffante à deux emplacements, type RC2, flacons en verre pour réactif, creusets en verre (trois ou six), support pour creusets, pinces pour creusets, tuyau d'admission, tubulure en PVC