Imprimer
Barreaux d'agitation magnétiques en PTFE
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0793300 1129000 1358600
IKAA0793300EA 142 EUR
IKAA0793300 IKAA1129000 441-2121
Barreaux d'agitation magnétiques en PTFE
Agitateurs Barreaux magnétiques
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for high and low temperature applications