Imprimer
Calorimètres, C 200
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8802500 10002387
431-2900EA 28510 EUR
431-2900 IKAA10002387
Calorimètres, C 200
Calorimètres
Calorimètre compact semi-automatique pour déterminer le pouvoir calorifique d'échantillons liquides et solides.
  • Manual oxygen filling and venting, manual water preparation
  • The C 5010 decomposition vessel can be equipped to use C 14 disposable crucible
  • Halogen resistant vessel for quantitative decomposition of halogens and sulphur
  • Includes external power pack, complies with all global voltages from 100 to 240 V AC, 50/60 Hz; calorimeter is powered with a low operating voltage of 24 V DC
  • Suitable for use with Calwin C 5040 calorimeter software: monitoring and visualisation of measuring procedure
Adapté à une utilisation dans l'enseignement (p. ex. dans les écoles d'enseignement technique ou les universités) et pour les pratiques industrielles et commerciales en laboratoire avec un faible nombre d'échantillons. Adaptation parfaite pour réaliser de nombreuses tâches grâce à quatre procédures de test différentes : isopéribolique, dynamique, temporisée (allumage et calcul du pouvoir calorifique automatiques) ou manuelle (allumage par l'utilisateur et calculs manuels).
Informations de livraison: Supplied with Basic device (measuring cell) C 200 incl. power pack and ignition adaptor, decomposition vessel C 5010 or decomposition vessel halogen resistant C 5012, conversion kit C 200.2, oxygen station C 248 and further consumables for installation and calibration.