n-Nonane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₇CH₃ Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa) Point de fusion: –53 °C Densité: 0,718 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 31 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009574 Numéro CAS: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN: 1920 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -53 °C |
Molar Mass | 128.25 g/mol |
Boiling Point | 151 °C |
Vapor Pressure | 5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 31 °C |
Refractive Index |
|
Explosion Limit | 0.7 - 5.6 %(V) |
Density | 0.72 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 205 °C |