Imprimer
Burettes compactes, robinet en PTFE interchangeable, SILBERBRAND
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13906 13903 13908
BRND13906EA 73.1 EUR
BRND13906 BRND13903 BRND13908
Burettes compactes, robinet en PTFE interchangeable, SILBERBRAND
Burettes
AR-GLAS®.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Bande Schellbach, distance réduite entre les subdivisions
Limites d'erreur selon classe B
Certifications: DIN EN ISO 385
Informations de livraison: fourni avec corps de burette, robinet avec embout de précision.