Imprimer
n-Nonane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16177.0F A16177.AE A16177.AP
A16177.0FEA 786 EUR
A16177.0F A16177.AE A16177.AP
n-Nonane ≥99%
n-Nonane
Purity: 99% CAS No.: 111-84-2 Molecular Formula: C9H20 Formula Weight: 128.26 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4054 Melting Point: -53° Boiling Point: 150-152° Beilstein Reference: 1696917 UN No.: 1920 MDL No.: MFCD00009574
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₃
Point d'ébullition: 150…152 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0,718
Point éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009574
Numéro CAS: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III