n-Nonadécane, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-nonadecane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ Poids moléculaire: 268.53 g/mol Point d'ébullition: 329,7 Point de fusion: 32,5 Densité: 0.7845 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009012 Numéro CAS: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |