n-Nonadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ Point d'ébullition: 329,7 °C (1013 hPa) Densité: 0,7845 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009012 Numéro CAS: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 31 - 34 °C |
Molar Mass | 268.52 g/mol |
Boiling Point | 329 - 331 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.4211 (70 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.6 - 6.5 %(V) |
Density | 0.79 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 205 °C |