n-Hexane 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 69 Point de fusion: –94,3 °C Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119480412-44 Indice Merck: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.658 - 0.662 |
Benzene | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Thiophene | Max. 1 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.1 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |