n-Hexane ≥95%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86,18 g/mol Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa) Point de fusion: –94,3 °C Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Indice Merck: 13,04712 |
Résultats des tests de spécification
Assay (n-Hexane) | Min. 95.0 % |
Assay (Isomers) | Min. 98.5 % |
IR Spectrum | Passes test |
Thiophene | Passes test |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 68 - 69 °C |
Bromine value | Max. 0.5 |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.658 - 0.662 |
Density (20/20) | 0.659 - 0.663 |
Indice de réfraction (20°C) | 1.375 - 1.376 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 90 APHA |
Benzene | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.5 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.01 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.01 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.01 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |