n-Hexane, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
MQ300
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 69 Point de fusion: –94.3 °C Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –22 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Indice Merck: 13,04712 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) | ≥ 96.0 % |
Purity Σ hexane isomers + methylcyclopentane (GC) | ≥ 98.5 % |
Identity (IR) | conforms |
Color | ≤ 10 Hazen |
Water-soluble titrable acid | ≤ 0.0003 meq/g |
Refractive index (n 20/D) | 1.375 - 1.376 |
Density (d 20 °C/20 °C) | 0.659 - 0.663 |
Boiling range (min.95 %) | 67 - 69 °C |
Transmission (between 260 nm and 420 nm) | ≥ 97 % |
Thiophene | conforms |
Aromatics (as benzene) | ≤ 0.01 % |
Sulfur compounds (as S) | ≤ 0.005 % |
Readily carbonizable substances | conforms |
Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.000002 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.000002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.00001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.000002 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
Evaporation residue | ≤ 0.001 % |
Water | ≤ 0.01 % |