Imprimer
n-Hexane 97,0 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
34859-45L 34859-7L 34859-1L 34859-2.5L 34859-4X2.5L 34859-6X1L 34859-200L
34859-45LEA 8810 EUR
34859-45L 34859-7L 34859-1L 34859-2.5L 34859-4X2.5L 34859-6X1L HONC34859-200L
n-Hexane 97,0 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ HPLC, Riedel-de Haën™
n-Hexane
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Poids moléculaire: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 66…69 °C(1.013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 7.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 97.00 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.010 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.01
Absorbance at 225 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.7
Absorbance at 210 nm Max. 0.3
Absorbance (JP)(Val.Ref) complying
IR spectrum complying
Peroxides JP complying
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Vapor Density ~3 (vs air)