Imprimer
n-Hexane 95 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, dioxins_furans_PCB analysis, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
34412-7L 34412-2.5L
34412-7LEA 632 EUR
34412-7L 34412-2.5L
n-Hexane 95 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, dioxins_furans_PCB analysis, Riedel-de Haën™
n-Hexane
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Poids moléculaire: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 66…69 °C(1.013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 7.4 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 95 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying
Vapor Density ~3 (vs air)
Vapor Pressure 5.2 psi ( 37.7 °C)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Explosion Limit 7.7 %