Imprimer
n-Hexane, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
8044.1000EA 76.1 EUR
8044.1000 8044.2500 8044.9025 8044.5000 8044.9200
n-Hexane, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
n-Hexane
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94,3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 95 %
Aromatic Compounds (as C6H6) max. 0.02 %
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 25°C max. 0.657
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.005 %
Thiophene passes test
Water Soluble Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1