Imprimer
Hexane (mélange d'isomères), qualité environnementale for environmental analysis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hexanes, Isohexane
42386.K2 42386.K7
42386.K2EA 54.2 EUR
42386.K2 42386.K7
Hexane (mélange d'isomères), qualité environnementale for environmental analysis
Hexane (mélange d'isomères)
CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 65…70 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,67
Point éclair: <–23 °C (–9 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM