n-Hexane 95 Spectrophotometry
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Argon_Chemseal
Purity: 95+%
CAS No.: 110-54-3
Molecular Formula: CH3(CH2)4CH3
Formula Weight: 86.18
Flash Point: -23°(-9°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.659
Refractive Index: 1.3750
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: -95°
Boiling Point: 69°
Beilstein Reference: 1730733
Merck Reference: 14,4694
UN No.: 1208
MDL No.: MFCD00009520
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 69 °C Point de fusion: –95 °C Densité: 0.659 Point éclair: –23 °C (–9 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009520 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II Indice Merck: 14,4694 |