Hexane (mélange d'isomères) ≥98.5% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Hexanes, Isohexane
Purity: 98.5+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formule:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Poids moléculaire: 86.18 g/mol Point d'ébullition: 65…70 °C Point de fusion: –95 °C Densité: 0.67 Point éclair: <–23 °C (–9 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179311 Numéro CAS: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3 II Indice Merck: 13,04712 |