n-Heptane ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Poids moléculaire: 100,20 g/mol Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: –90,6 °C Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009544 Numéro CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II REACH: 01-2119457603-38 Indice Merck: 13,04679 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0001 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0001 meq/g |
Boiling point | 98 - 99 °C |
Bromine value | Max. 0.5 |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 0.681 - 0.685 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 90 APHA |
Aromatics (V/V) | Max. 0.1 % |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.1 ppm |
B (Boron) | Max. 0.02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.02 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cr (Chromium) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.05 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |