n-Heptane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Poids moléculaire: 100,20 g/mol Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: –90,6 °C Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009544 Numéro CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II REACH: 01-2119457603-38 Indice Merck: 13,04679 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Boiling point | 98 - 99 °C |
Density (20/4) | 0.681 - 0.685 |
Acidity | Max. 0.0008 meq/g |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 90 APHA |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |