Imprimer
n-Heptane ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
24539.320EA 392 EUR
24539.320 24539.290
n-Heptane ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
n-Heptane
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Indice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 10 ppm
Eau Max. 100 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0,3
Absorbance (220 nm) Max. 0,1
Absorbance (245 nm) Max. 0,01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %