Imprimer
n-Heptane ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 5.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 5.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
agroalimentaire / Resp Labo / Aubevoye
Oui, je le conseille
j'ai commandé ce produit en 2.5 L et conditionnement plastique. Je recommande car c'est un emballage très pratique à l'utilisation (léger et maniable)
Danger
Synonyme(s): high purity solvents
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.04379.1000 1.04379.2500 1.04379.6010 1.04379.6025 1.04379.6026 1.04379.2511 1.04379.9910 1.04379.9920 1.04379.4000
1.04379.1000EA 65.7 EUR
1.04379.1000 1.04379.2500 1.04379.6010 1.04379.6025 1.04379.6026 1.04379.2511 1.04379.9910 1.04379.9920 1.04379.4000
n-Heptane ≥99%, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
n-Heptane
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₃
Point d'ébullition: 98,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –90,6 °C
Densité: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009544
Numéro CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.0005 %
Density (d 20 °C/20 °C) 0.683 - 0.686
Refractive index (n 20/D) 1.387 - 1.388
Boiling range (97°C-98°C) ≥ 95 % (v/v)
Aromatic hydrocarbons (as C₆H₆) ≤ 0.1 %
Sulfur compounds (as S) ≤ 0.005 %
Readily carbonizable substances conforms
Al (Aluminium) ≤ 0.00001 %
B (Boron) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Evaporation residue ≤ 0.001 %
Water ≤ 0.01 %
Ph Eur-reagent