n-Heptadécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₁₅CH₃ Point d'ébullition: 302,1 °C (1013 hPa) Densité: 0,7783 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 148 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009002 Numéro CAS: 629-78-7 EINECS: 211-108-4 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 22 °C |
Molar Mass | 240.47 g/mol |
Boiling Point | 302 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 148 °C |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Viscosity Kinematic |