Imprimer
n-Hentriacontane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
51529-1G 51529-250MG
51529-1GEA 185 EUR
51529-1G 51529-250MG
n-Hentriacontane, Supelco®
n-Hentriacontane
Formule: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048745
Numéro CAS: 630-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1611d34e11fa4388bdb5de1874fb6d45b2a78123&vid=5638ee6769a590f94ae78e46d44c266c004477ac&prid=web&clid=SAPDAM