Imprimer
n-Henéicosane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A18198.03 A18198.06 A18198.14
A18198.03EA 38.6 EUR
A18198.03 A18198.06 A18198.14
n-Henéicosane ≥99%
n-Henéicosane
Purity: 99% CAS No.: 629-94-7 Molecular Formula: CH3(CH2)19CH3 Formula Weight: 296.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 100°/2mm Beilstein Reference: 1748500 MDL No.: MFCD00009346
Formule: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
Point d'ébullition: 100 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 39…43 °C
Densité: 0,792
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009346
Numéro CAS: 629-94-7
EINECS: 211-118-9