Imprimer
n-Eicosane ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13853.14 A13853.22 A13853.99
A13853.14EA 34.3 EUR
A13853.14 A13853.22 A13853.99
n-Eicosane ≥99%
n-Eicosane
Purity: 99% CAS No.: 112-95-8 Molecular Formula: CH3(CH2)18CH3 Formula Weight: 282.54 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4425 Melting Point: 36-38° Boiling Point: 220°/30mm Beilstein Reference: 1700722 MDL No.: MFCD00009344
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
Point d'ébullition: 220 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 0,7888
Point éclair: 176 °C (348 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009344
Numéro CAS: 112-95-8
EINECS: 204-018-1